2-Bromo-4-iodopyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20015.06
L20015.06EA 264 EUR InStock
L20015.06
2-Bromo-4-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-4-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 100523-96-4 Molecular Formula: C5H3BrIN Formula Weight: 283.89 Melting Point: 61° Beilstein Reference: 108925
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Point de fusion: 61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03085768
Numéro CAS: 100523-96-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité