Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trifluoropyridine-4-carboxylic acid
L20050.06
L20050.06EA 260 EUR InStock
L20050.06
Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique ≥97%
Acide 2,3,5-trifluoroisonicotinique
Purity: 97% CAS No.: 675602-91-2 Molecular Formula: C6H2F3NO2 Formula Weight: 177.08 Melting Point: 108-112° MDL No.: MFCD03840205
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840205
Numéro CAS: 675602-91-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité