2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20053.03
L20053.03EA 317 EUR InStock
L20053.03
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
2,3,6-Trifluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 84940-46-5 Molecular Formula: C6HF6N Formula Weight: 201.07 Refractive Index: 1.3774 Boiling Point: 104-106° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD03840203
Formule: C₆HF₆N
Point d'ébullition: 104…106 °C
Densité: 1.579
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840203
Numéro CAS: 84940-46-5
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité