1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20158.06
L20158.06EA 135 EUR InStock
L20158.06
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 60876-70-2 Molecular Formula: C10H13BrO Formula Weight: 229.12 Refractive Index: 1.5270 Boiling Point: 63-65°/0.4mm Beilstein Reference: 2516411 MDL No.: MFCD00792676
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Point d'ébullition: 63…65 °C (0.4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792676
Numéro CAS: 60876-70-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité