2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one 90%, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
L20177.03
L20177.03EA 232 EUR InStock
L20177.03
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one 90%, tech.
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Purity: 90% CAS No.: 74181-34-3 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.15 Storage Temperature: -30°C to -10°C Refractive Index: 1.4315 Boiling Point: 40-46°/14mm Beilstein Reference: 3061933 MDL No.: MFCD00671514
Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 40…46 °C (14 mmHg)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00671514
Numéro CAS: 74181-34-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité