(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isocyanate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20240.03
L20240.03EA 76.2 EUR InStock
L20240.03
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isocyanate 95%
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isocyanate
Purity: 95% CAS No.: 745783-83-9 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5210 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD05664085
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD05664085
Numéro CAS: 745783-83-9
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité