(S)-(+)-2-Octyl isocyanate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20245.03
L20245.03EA 134 EUR InStock
L20245.03
(S)-(+)-2-Octyl isocyanate 95%
(S)-(+)-2-Octyl isocyanate
Purity: 95% CAS No.: 745783-87-3 Molecular Formula: C9H17NO Formula Weight: 155.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4230 Boiling Point: 68°/5mm UN No.: 2206 MDL No.: MFCD05664089
Formule: C₉H₁₇NO
MW: 155,24 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C (5 mmHg)
Densité: 0.826
Numéro MDL: MFCD05664089
Numéro CAS: 745783-87-3
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité