Cérium (IV) sulfate, anhydre 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20254.36
L20254.36EA 853 EUR InStock
L20254.36
Cérium (IV) sulfate, anhydre 97%
Cerium (IV) sulphate
Purity: 97% CAS No.: 13590-82-4 Molecular Formula: Ce(SO4)2 Formula Weight: 332.24 Merck Reference: 14,1990 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00148852
Formule: Ce(SO₄)₂
Point de fusion: 195 °C
Densité: 3.91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148852
Numéro CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
ONU: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1990
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité