3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 97% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)(oxo)acetaldehyde
L20263.03
L20263.03EA 70.5 EUR InStock
L20263.03
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 97% (poids sec)
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Purity: 97% CAS No.: 32025-65-3 Molecular Formula: C9H8O3.xH2O Formula Weight: 164.16(anhy) Melting Point: 94-98° Boiling Point: 95-98°/0.05mm Beilstein Reference: 1935225 MDL No.: MFCD05664093
Formule: C₉H₈O₃·xH₂O
MW: 164,16 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: 95…98 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664093
Numéro CAS: 32025-65-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité