Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (2-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Chloropyridine-3-boronic acid
L20303.03
L20303.03EA 40.9 EUR InStock
L20303.03
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique 96%
Acide 2-chloro-3-pyridinemétaborique
Purity: 96% CAS No.: 381248-04-0 Molecular Formula: C5H5BClNO2 Formula Weight: 157.37 Melting Point: 160° Beilstein Reference: 9119913
Formule: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Point de fusion: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094997
Numéro CAS: 381248-04-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité