5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5-(tert-Butyl)-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-(tert-Butyl)-2-methoxyphenylboronic acid
L20415.03
L20415.03EA 115 EUR InStock
L20415.03
5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 128733-85-7 Molecular Formula: C11H17BO3 Formula Weight: 208.07 Melting Point: 103-106° Beilstein Reference: 4181890 MDL No.: MFCD06201034
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,07 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201034
Numéro CAS: 128733-85-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité