Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dichloro(diphényl)méthane 97%, tiges

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dichlorodiphenylmethane, α,α-Dichlorodiphenylmethane

L20445.14
L20445.14EA 67.3 EUR InStock
L20445.14
Dichloro(diphényl)méthane 97%, tiges
Dichloro(diphényl)méthane
Purity: 97%
CAS No.: 2051-90-3
Molecular Formula: (C6H5)2CCl2
Formula Weight: 237.13
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.605
Boiling Point: 180-181°/17mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000811


Formule: (C₆H₅)₂CCl₂
MW: 237,13 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 148 °C
Densité: 1.242
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000811
Numéro CAS: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité