Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

LR white acrylic resins, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
Synonyms: LR white resin, Acryl resin LR white

MQ200

L9774-100G L9774-500G
L9774-100GEA 143 EUR InStock
L9774-100G L9774-500G
LR white acrylic resins, Sigma-Aldrich®
LR white acrylic resins
Benzoyl peroxide (B5907) is specifically formulated as an initiator for these resins.


Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131541
Numéro CAS: 94188-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Refractive Index
at 25 ° C: 1.4592 (white light 20 deg C)
Conforms
Cure Time
at 25 deg C (Benzoyl Peroxide 1% w.v)
≤20 min

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..