Sac chantillonnage strile pour salle blanche de 178 x 305 mm avec attache mtallique 1 fil plat et 1 fil rond. Clair. Produit avec double pochons, 25 sac par pochon. Le pochon externe est scell 5 cm du haut du pochon. Produit irradi Gamma. R 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: LABPLAS
Sac chantillonnage strile pour salle blanche de 178 x 305 mm avec attache mtallique 1 fil plat et 1 fil rond. Clair. Produit avec double pochons, 25 sac par pochon. Le pochon externe est scell 5 cm du haut du pochon. Produit irradi Gamma. R 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sac échantillonnage stérile pour salle blanche de 178 x 305 mm avec attache métallique à 1 fil plat et 1 fil rond. Clair. Produit avec double pochons, 25 sac par pochon. Le pochon externe est scellé à 5 cm du haut du pochon. Produit irradié Gamma. R 1 * 1.000 Pce LABPEFL-7012S-HP2 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou