Trays, rectangular
Fournisseur: LAMAPLAST
1631
LAMA1631EA 33.7 EUR InStock
LAMA1631
Trays, rectangular
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
PS, white.
  • Stable, good break-resistance
  • Temperature resistant from −178 to 80 °C (melamine) and −40 to 55 °C (PS)
  • Smooth surfaces for easy cleaning
Multipurpose dishes for a wide variety of laboratory applications. Also suitable for use in the food industry.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité