Drums, narrow neck
Fournisseur: LAMAPLAST
207
LAMA207EA 78.8 EUR InStock
LAMA207
Drums, narrow neck
Barils, tonneaux, fûts
HDPE, narrow neck
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Stackable
  • Self sealing caps with total polyurethrane foam gasket
Ideal for use with foods.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité