Bottles, PE, rectangular, with screw cap
Fournisseur: LAMAPLAST
635
LAMA635EA 4.8 EUR InStock
LAMA635
Bottles, PE, rectangular, with screw cap
Flacons Flacons en plastique
This HDPE graduated bottle is suitable for the storage of dense fluids, granulates and powders.
  • Screw cap with opening-off seal
  • For food use
  • Emptying guaranted by the inclination of the shoulders
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité