Plastic Crate with Lid
Fournisseur: LAMAPLAST
693
LAMA693EA 144 EUR InStock
LAMA693
Plastic Crate with Lid
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Crates have one handle on the longest side, this is placed centrally. Crates are light yet strong, providing an economical alternative to metal crates.
  • Polypropylene
  • Colour: Grey
  • For food use
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité