Dual range QAC test strips
Fournisseur: LaMotte Chemicals
2934
LAMO2934EA 17.5 EUR InStock
LAMO2934
Dual range QAC test strips
Kits de tests environnementaux
The new dual Range QAC test strip takes care of all of your testing needs on one strip!
  • Low Range: 0, 10, 20, 40, 80
  • High Range: 0, 100, 200, 400, 800
Whether checking the concentration of your QAC solution or checking to ensure complete removal, the new dual range QAC test strip does it all. Chemically-treated test strips change colour to indicate sanitizer level. Strips and colour chart are packaged in a waterproof plastic vial.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité