Digital block heater, COD
Fournisseur: LaMotte Chemicals
5-0102-EX2
LAMO5-0102-EX2EA 1590 EUR InStock
LAMO5-0102-EX2
Digital block heater, COD
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
This COD block heater features digital microprocessor control, a programmable timer and temperature settings with a dual LED display to monitor both temperature and timer. Suitable for COD, total phosphorus and total nitrogen testing and other tests requiring digestion.
  • Oven temperature cut-off 212 °C
  • Programmable timer: 0 to 999 minutes
Ideal for applications such as environmental education, food and beverage, industrial water boiling and cooling, laundry and sanitation, water and wastewater.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité