Turbidimètres portables
Fournisseur: LaMotte Chemicals
LMI974-T
LAMOLMI974-TEA 2020 EUR InStock
LAMOLMI974-T
Turbidimètres portables
Turbidimètres
Portable turbidity meter for both low level drinking water applications and high turbidity.
  • Large six-line backlit LCD
  • Lithium rechargeable battery
  • Seven user selectable languages: English, French, Spanish, Japanese, Italian, Chinese, Portuguese
Information de livraison: Supplied with 0,1 and 10 NTU standards, sample bottle, four sample tubes, USB cable, power adapter (USB) and carrying case.
Collapse All
Désignation Plage de mesure Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Turbidimètre portable 0 - 4000 NTU/FNU ; 0 - 10500 ASBC ; 0 - 150 EBC 1 LAMOLMI974-T
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité