LLL liquid detergent
Fournisseur: GETINGE LIFE SCIENCES
41010070
LANC41010070EA 344 EUR InStock
LANC41010070
LLL liquid detergent
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
LLL detergent can be used for an efficient and consistent washing process.
  • Phosphate-free
  • Non foaming
LLL detergent assures high performance washing by a contamination-free process with compatibility between equipment material and chemicals used.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité