Congélateurs armoires, Versafreeze
Fournisseur: LAUDA
L003446
LAUDL003446EA 10580 EUR InStock
LAUDL003446
Congélateurs armoires, Versafreeze
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Congélateurs verticaux de laboratoire avec surveillance fiable et isolation hautement efficace pour le stockage à long terme et l'assurance qualité des substances organiques et autres matériaux.
  • Unité de commande à écran tactile confortable avec affichage numérique pour saisir et appeler toutes les valeurs relatives à la sécurité
  • Les valeurs limites pour l'alarme de température haute et basse sont réglables
  • Protection contre l'accès non autorisé aux points de consigne grâce à une gestion des utilisateurs protégée par mot de passe
  • Système d'alarme électronique et contact libre de potentiel pour le raccordement à un système d'alarme interne ou à la commande centrale
  • Les fonctions d'affichage et d'alarme sont maintenues en cas de panne de courant (batterie de secours)
  • Intérieur entièrement en acier inoxydable
  • Un compartiment intérieur protégé des déperditions de froid par une porte isolante
Enregistreur de données intégré pour stocker les données de température et d'alarme, prêt pour IIOT via une puissante interface Ethernet et une interface RS485 pour un transfert de données sans problème. Les serpentins de refroidissement soufflés sur les côtés assurent un transfert direct du froid de tous les côtés, une vitesse de congélation élevée et une répartition uniforme de la température dans toute l'armoire, garantissant ainsi une très faible émission de chaleur vers l'environnement.
Système de réfrigération économe en énergie et sans entretien avec compresseurs hautes performances entièrement hermétiques. Les unités sont respectueuses de l'environnement et disposent d'un réfrigérant naturel à l'épreuve du temps. L'isolation sous vide offre plus d'espace de stockage avec un encombrement réduit avec deux passages (diamètre interne de 13 mm en standard) pour l'insertion de capteurs de contrôle, par exemple. Type PT100.
Le système d'étanchéité magnétique empêche de manière fiable le gel des joints de porte/couvercle. Les unités peuvent être placées sous un établi (peuvent facilement être intégrées dans une ligne de laboratoire) ou autonomes.
Informations de commande: Le système de stockage/unités enfichables, les boîtiers, les segmentations de grille et l'enregistreur de données externe doivent être commandés séparément.
Fourni avec deux traversées Ø 13 mm, pour intégrer des capteurs supplémentaires de contrôle ou d'alarme et une connexion Ethernet RJ45.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité