Heat Transfern Liquid, Ultra 301
Fournisseur: LAUDA
LZB353
LAUDLZB353EA 556 EUR InStock
LAUDLZB353
Heat Transfern Liquid, Ultra 301
Liquides pour bains à circulation
Heat transfer liquid for temperatures up to over 300 °C.
  • Silicone-free liquid, ideal for surface-sensitive applications
  • The safety data sheet must be observed for uses in bath thermostats
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité