Eclipse™ Universal Fit Pipette Tips, 300 µl
Fournisseur: LABCON
1014-260-000-9
LBCN1014-260-000-9EA 417 EUR InStock
LBCN1014-260-000-9
Eclipse™ Universal Fit Pipette Tips, 300 µl
Pointes de pipettes
Labcon Eclipse™ FlexTop™ Low force pipet tips are designed to fit onto most popular pipettors and eject with forces shown to help reduce the risk of strain injury. By using these low force tips you don't have to invest in special pipettors to gain all the advantages of low force pipetting.
  • Extra long
  • Fits popular 300 µl pipettors
  • Low mounting and ejection forces less than 3 kg
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Autoclavable
  • Height 71,1 mm
These ultimate tips feature a uniquely thin and flexible topMore Product Information
New Product
Collapse All
Volume Stérile Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
300 µl - 576 per pack 5.760 LBCN1014-260-000-9
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité