Dual Position Cap for Culture Tubes
Fournisseur: LABCON
3500-800-000-9
LBCN3500-800-000-9EA 142 EUR InStock
LBCN3500-800-000-9
Dual Position Cap for Culture Tubes
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Tube caps are made of low density polyethylene for a secure seal and are available in a fluted plug style or dual position design that permits sample aspiration.
Polyethylene caps are not autoclavable, but are available sterile with many of the tube packages.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité