Congélateurs Shell, de paillasse, FreeZone®
Fournisseur: LABCONCO
7949030 7949060
LBCP7949030EA 7410 EUR InStock
LBCP7949030 LBCP7949060
Congélateurs Shell, de paillasse, FreeZone®
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Les congélateurs de paillasse FreeZone® fournissent un système compact pour précongeler les échantillons en vue de la lyophilisation.
  • Les systèmes de réfrigération HCFC/CFC ¹/₂ hp refroidissent à −40 °C pour le traitement des échantillons
  • La LED s'allume en vert lorsque le système atteint la température de fonctionnement
  • Interrupteur d'alimentation monté sur le côté droit
  • Tuyau de vidange de baignoire rétractable monté sur le côté gauche
Plage de température : − 20 °C à − 42 °C
Certifications: Certifié UL.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité