Transporting cart
Fournisseur: LABCONCO
8019000
LBCP8019000EA 0 EUR InStock
LBCP8019000
Transporting cart
Chariots
Tranporting cart made of stainless steel with two removable polished type 304 stainless steel pans that are 51 mm deep on three sides with one open side for easy equipment transfer from countertop to cart holds a variety of laboratory supplies, equipment and miscellaneous containers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité