Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Set de premiers secours

Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
7190102
LBES7190102EA 114 EUR InStock
LBES7190102
Set de premiers secours
Matériel de premiers secours Matériel d'urgence
Le kit idéal pour les bureaux, ateliers et chantiers (quatre à huit personnes). Valise en PP blanc, fournie avec support de fixation murale.

Contient :

Dix pansements stériles (5×5 cm)
Deux bandes de gaze (3 m×7 cm)
Deux bandes extensibles (3 m×7 cm)
Un pansement compressif stérile, petit
Un pansement compressif stérile, grand
Deux sachets de dix sparadraps
Un rouleau de ruban adhésif (5 m×2 cm)
Un spray antiseptique à la chlorhexidine (50 ml)
Trois pansements au calendula
Trois sachets de gel anti-brûlures
Trois sachets de gel bactéricide
Ciseaux
Pincettes
Six attaches pour bandages
Un doigtier en cuir
Deux paires de gants en vinyle
Un guide de premiers soins en six langues

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité