Eyewash bottle, sterilised, diphoterine, Esculape
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8205020
LBES8205020EA 69.9 EUR InStock
LBES8205020
Eyewash bottle, sterilised, diphoterine, Esculape
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Sterilised individual eye wash containing diphoterine.
  • Neutralises and evacuates an acid projection, basic or solvent
  • Sealed ensuring the integrity of the device
  • Disposable
Shelf life: Two years
Information de livraison: Bottle is packed in a storage pouch with belt loop.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité