Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eyewash station

Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8205201
LBES8205201EA 127 EUR InStock
LBES8205201
Eyewash station
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
This eyewash station contains two 500 ml bottle with an ophthalmic solution (0,9% sterile sodium chloride solution). An immediate wash can prevent bodies foreigners to soak up the eye tissue and cause more serious damage.

  • Features disposable notice on the bottle
  • Sealed ensuring the integrity of the device
  • Dimension: 230×300×80 mm

Suitable for dust washing or foreign bodies causing discomfort ocular.

Rinsing time: 10 minutes
Shelf life: 3 years

Information de livraison: Delivered with one wall mount bracket, mirror and user manual.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité