Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Diphoterine station

Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8205206
LBES8205206EA 1910 EUR InStock
LBES8205206
Diphoterine station
Matériel de premiers secours Soins anti-brûlures
Diphoterine neutralises and promptly decontaminates chemicals burns (acids, bases, solvents) on face, hands or body caused by strong chemicals.

  • Return to physiological pH value in seconds
  • Ophthalmic solution (200 ml bottle) meets the need of rinsing the surface and rehydrates the eye after using Diphoterine
  • Durable PS cabinet with lid: Protects the content from dust and splashes
  • Designed for wall-mounting
  • Shelf life of two years

Content:
Two bottles of 500 ml Diphoterine eyewash
One bottle of 200 ml ophthalmic eyewash solution
200 ml Diphoterine spray

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..