Afterwash solution
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8205212
LBES8205212EA 44.9 EUR InStock
LBES8205212
Afterwash solution
Matériel de premiers secours Douches
This afterwash solution quickly restores the natural physiological condition of the eye following decontamination with Diphoterine® or Hexafluorine® solutions.
  • Ergonomically eye-shaped cup ensures a tighter seal around the eye to maximise efficiency during rinsing
  • Helps to restore the physiological state of the cornea more quickly and more smoothly
  • May be used for eye wash in case of non chemical solid particles
Shelf life: 2 years
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité