Eyewash kit, portable
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8205250
LBES8205250EA 48.7 EUR InStock
LBES8205250
Eyewash kit, portable
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Small portable eyewash kit in storage pouch.
  • Sterile solution of sodium chloride (0,9%)
  • Sealed ensuring the integrity of the device
  • Disposable
Information de livraison: Kit includes one storage pouch with belt loop.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité