Eyewash solution
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8205261
LBES8205261EA 30.8 EUR InStock
LBES8205261
Eyewash solution
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
Eyewash bottle containing 0,9% sodium chloride solution.
  • Ergonomic eye-cups for effective flow
  • Sealed to ensure the integrity of the device
  • Easier to open the eye for optimal efficiency
Suitable for dust or body wash
Rinsing time: Five minutes
Shelf life: 3 years
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité