Eyewash bottle, Diphoterine®
Fournisseur: LABORATOIRES ESCULAPE
8205262
LBES8205262EA 334 EUR InStock
LBES8205262
Eyewash bottle, Diphoterine®
Matériel de premiers secours Stations et douches pour le lavage oculaire
This portable eyewash bottle is filled with a sterile Diphoterine® solution that is ideal for the decontamination a single eye. The bottle can be situated adjacent to the chemical hazard for immediate use. Ideal for site storage or production areas.
  • Ergonomically eye-shaped cup ensures a tighter seal around the eye to maximise efficiency during rinsing
  • Gentle washing without pressure
  • Allows quick action without assistance
Shelf life: 2 years
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité