Examination table drapes
Fournisseur: LCH MEDICAL PRODUCTS
DRP-01A
LCHMDRP-01AEA 0 EUR InStock
LCHMDRP-01A
Examination table drapes
Protection des surfaces Alèses
Protective drape for examination tables. This latex-free cellulose cotton wool/transparent embossed polyethylene drape can be used as protective drape, napkin, bib, thanks to its excellent protection and absorption.
  • Two layers: Cellulose cotton wool and transparent polyethylene
  • High absorption features
  • Plastified, embossed, impermeable
Pre-cut: 380 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité