Tube closures, Critoseal® and Critocaps®
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
39212000
LEIC39212000EA 0 EUR InStock
LEIC39212000
Tube closures, Critoseal® and Critocaps®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Critoseal® and Critocaps® are ideal for sealing any type of capillary tube.
Critoseal® is a unique vinyl plastic compound that offers a fast, heatless method for sealing any type of capillary tube. Critoseal® identi-tray holds the Critoseal® and has positions to place the plugged micro hematocrit tubes for specimen identification until they are centrifuged.
Critocaps® tube closures provide fast, convenient capping of capillary tubes. Made of plastic.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité