L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Paraffine en mélange avec polymères synthétiques, Point de solidification: 50-54°C, Surgipath® Paraplast
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
39603002
LEIC39603002EA 216 EUR InStock
LEIC39603002
Paraffine en mélange avec polymères synthétiques, Point de solidification: 50-54°C, Surgipath® Paraplast
Paraffine en mélange avec polymères synthétiques
Paraplast Xtra is recommended for lower temperature infiltration which aids in the prevention of tissue distortion. It is composed of a unique blend of low molecular weight polymers and highly purified paraffins for compression resistance and ribbon continuity. Low viscosity permits complete infiltration of dense tissue. It has a melting point of 50-54° C.
Numéro CAS: 8002-74-2
IVDLogo
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité