Paraffine en mélange avec polymères synthétiques, Point de solidification: 50-54°C, Surgipath® Paraplast Xtra
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
39603002
LEIC39603002EA 214 EUR InStock
LEIC39603002
Paraffine en mélange avec polymères synthétiques, Point de solidification: 50-54°C, Surgipath® Paraplast Xtra
Paraffine en mélange avec polymères synthétiques
Paraplast Xtra is recommended for lower temperature infiltration which aids in the prevention of tissue distortion. It is composed of a unique blend of low molecular weight polymers and highly purified paraffins for compression resistance and ribbon continuity. Low viscosity permits complete infiltration of dense tissue. It has a melting point of 50-54° C.
Numéro CAS: 8002-74-2
IVDLogo
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité