Lames adhésives, X-tra®
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
3800200AE
LEIH3800200AEEA 20.8 EUR InStock
LEIH3800200AE
Lames adhésives, X-tra®
Lames Lames adhésives
Les lames X-tra® sont conçues pour relier les coupes tissulaires et les préparations cytologiques.
  • Matériau de grande qualité pour une utilisation avec des imprimantes de lames
  • Coins coupés à 45° afin de réduire la fragmentation et les bris de verre
  • Surface chargée positivement en permanence : pas besoin d'adhésifs supplémentaires
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité