Metal block banks for paraffin blocks
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
3808550E
LEIH3808550EEA 549 EUR InStock
LEIH3808550E
Metal block banks for paraffin blocks
Mobilier Armoires de stockage
These block banks are ideal for the long-term storage of paraffin blocks. These rigid steel cabinets will stack together or with the slide safe.
  • Available with matching tops, black base plinth or wheeled plinth
  • Capacity up to 3000 blocks
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité