Armoire à tiroirs
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
3808587E
LEIH3808587EEA 825 EUR InStock
LEIH3808587E
Armoire à tiroirs
Porte-lames
Cette armoire à tiroirs est conçue pour le stockage de grandes lames, de transparents et de blocs de cassettes.
Suitable for storing larger slides, transparencies and cassette blocks.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité