Objectif HC PL FLUOTAR 63X/0,90 CORR. Distance de travail 0,22 mm. Bague de correction épaisseur de lamelle 0,1-0,23 mm. 1 * 1 Pce
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Objectif HC PL FLUOTAR 63X/0,90 CORR. Distance de travail 0,22 mm. Bague de correction épaisseur de lamelle 0,1-0,23 mm. 1 * 1 Pce LEIM11506223 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou