Stage without Temperature Control
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
11522078
LEIM11522078EA 776 EUR InStock
LEIM11522078
Stage without Temperature Control
Microscopes
The fixed stage plate guarantee long-term stability regardless of environmental conditions.
  • High-quality aluminum
  • Ceramic-coated
  • Extremely scratchproof
  • Precisely plane-parallel
  • Three point mounting
Informations de commande: The fixed stage plate is supplied with a round 88 mm insert with a 10 mm opening.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité