Microsystems™ Schott Gooseneck Light Guide
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
31154202
LEIM31154202EA 484 EUR InStock
LEIM31154202
Microsystems™ Schott Gooseneck Light Guide
Éclairages Guides de lumière
High quality schott fiber optics for perfect light placement. Microsystems™ Schott Gooseneck Light Guide provides flex and stay lighting.
  • Precise positioning offers complete control of light placement
  • Gooseneck branches away from light for near shadow-free illumination
  • Easily adjustable, but holds its position
  • Length: 600 mm
  • Diameter : 4,5 mm
Information de livraison: Includes with two arms.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité