Robinets à trois voies, Czako
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02631804
LENZ02631804EA 117 EUR InStock
LENZ02631804
Robinets à trois voies, Czako
Robinets d'arrêt
Stopcocks, made of DURAN® borosilicate glass.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
With PTFE plug and screwthread retaining device.
Certifications: Leakage rate according to DIN 12540-1.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité