Stopcocks for burette, straight
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
02700501
LENZ02700501EA 29.9 EUR InStock
LENZ02700501
Stopcocks for burette, straight
Robinets d'arrêt
NS stopcock made of borosilicate glass 3.3, facetted tip with plug of PTFE and screwthread retaining device.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité