L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multiple adapters
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 33.5 EUR InStock
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Multiple adapters
Composants de distillation Adaptateurs multiples
DURAN®, verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec deux prises 29/32 au sol standard et un cône 29/32 au sol standard. Col latéral incliné vers le haut selon un angle de 105°.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité