L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Adaptateurs à trois cols
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05015011 05015024 05015044 05015023 05015033
LENZ05015011EA 65.9 EUR InStock
LENZ05015011 LENZ05015024 201-2221 LENZ05015023 LENZ05015033
Adaptateurs à trois cols
Composants de distillation Adaptateurs multiples
DURAN® Borosilicate glass 3.3
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With 3 NS sockets and 1 NS cone, with two parallel necks and one angled neck (45°).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité