Pièces de distillation avec tête de projection
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05043002 05043003 05043004 05043001
LENZ05043002EA 127 EUR InStock
LENZ05043002 LENZ05043003 271-3102 LENZ05043001
Pièces de distillation avec tête de projection
Composants de distillation Ponts
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With two vertical NS cones and splash head.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité